Få mere at vide
Sodium borodeuteride, 99% (Isotopic)
Artikelnummer. 11337798
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337798 5 g 5g
11347798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11337798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035102.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15681-89-7 | BH4Na | 37.83 g/mol
Natriumborodeuterid bruges til at fremstille alfa, alfa-dideutero-beta-aminosyrer. Det bruges også til at fremstille aminstabiliseret, deutereret borantetrhydrofuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15681-89-7
Molekylær formel BH4Na
Molekylvægt (g/mol) 37.83
MDL nummer MFCD00003519
InChI nøgle YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium borodeuteride, sodium tetradeuterioboron, sodium borohydride-d4, sodium 2h4 tetrahydroborate 1-, sulfatase, borate 1-, tetrahydro-d4-, sodium, nabd4, sodium 2h4 boranuide, deuterated sodium borohydride
PubChem CID 23673181
IUPAC navn natriumboranuid
SMIL [BH4-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium borodeuteride
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Navn note Isotopic
Følsomhed Moisture
Mængde 5 g
pH 11
Smeltepunkt ∼400°C (decomposition)
Lineær formel NaBD4
FN nummer UN1426
Opløselighedsinformation Soluble in liquid ammonia,amines and pyridine.
Formel vægt 41.88
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borodeuteride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium borodeuteride