Få mere at vide
Natriumborodeuterid, 98 atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium borodeuteride |
| Fysisk form | Pulver og/eller stykker |
| Farve | Grå til hvid |
| Navn note | 98 atom % D |
| Deuterium (D) | 97.5% min. |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Analyseprocentområde | 98 atom% D |
| Lineær formel | NaBD4 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium borodeuteride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.