Få mere at vide
Natriumborodeuterid, 98 atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium borodeuteride |
| Fysisk form | Pulver og/eller stykker |
| Farve | Grå til hvid |
| Navn note | 98 atom % D |
| Deuterium (D) | 97.5% min. |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Analyseprocentområde | 98 atom% D |
| Lineær formel | NaBD4 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium borodeuteride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.