Få mere at vide
Sodium Borate Decahydrate ACS MP Biomedicals
Artikelnummer. 11424642 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11424642 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11424642 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219143601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Borate
Navn note Dekahydrat
CAS 1303-96-4
Mængde 1 kg
Molekylær formel B4Na2O7·10H2O
Synonym Sodium Tetraborate, Borax, Fused
Formel vægt 381.37
Grad ACS
Tæthed 2.367 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natriumborat decahydrat
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i