Få mere at vide
Sodium Borate Decahydrate, 99.5-102.0%, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11434642 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Artikelnummer. Mængde
11434642 5 kg
1 options
Artikelnummer. 11434642 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219143605
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Borate Decahydrate
CAS 1303-96-4
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99.5-102.0%
Molekylær formel Na2B4O7 · 10H2O
Formel vægt 381.37
Grad ACS-reagens