Få mere at vide
Natriumborat ACS AR Kornet, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15548754
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15548754 2.5 kg 2.5kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15548754 Leverandør Avantor Macron Leverandørnr. 745706
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Borate
Navn note 10-Hydrate
CAS 1303-96-4
Fysisk form Granulat
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel Na2B4O7·10H2O
Formel vægt 381.37
Grad ACS
Emballage Poly
compliance-icons
Produktidentifikator
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate