Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Borate |
| Navn note | 10-Hydrate |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.73kg |
| Formel vægt | 381.37 |
| Procent renhed | 101.6% |
| Grad | NF |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- di-Sodium tetraborate decahydrate
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate