Få mere at vide
Natriumborat, 10-hydrat, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538144 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15538144 500 g Poly flaske 500g
15548144 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15538144 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 357401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-96-4
Molekylær formel Na2B4O7·10H2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Borate
Navn note 10-Hydrate
Mængde 500 g
Formel vægt 381.37
Grad NF
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.73kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM BORATE,10-HYDR
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate