Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumborat, 0,5 M bufferopløsning, pH 9,0
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
i proteomik, brugt til fremstilling af glasurer og emaljer, en komponent i garvemidler; hærdning og konservering af skind, et middel, der anvendes i rengøringsmidler, bruges til kunstig ældning af træ, som konserveringsmiddel, enten alene eller sammen med andre antiseptiske midler mod træsvamp, brugt til brandsikring af stoffer og træ, brugt som antiseptisk, brugt i rengøringsmidler, et astringerende middel til slimhinder.
Opløselighed
Fuldt blandbar.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium borate buffer soln. |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 9.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible. |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous