Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumborat, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,5
Description
Dette produkt er ideelt egnet til mange biologiske anvendelser, herunder biokemiske, molekylærbiologiske, cellebiologiske, histologiske og immunologiske forskning og laboratorieprocedurer. Det kan bruges til at fortynde stoffer og i belægningsprocedurer. Tilsætningsstoffer som Tween 20 og mælkepulver kan bruges til at tilføje funktion som vaskebuffer eller blokeringsbuffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dette produkt er ideelt egnet til mange biologiske anvendelser, herunder biokemiske, molekylærbiologiske, cellebiologiske, histologiske og immunologiske forskning og laboratorieprocedurer. Det kan bruges til at fortynde stoffer og i belægningsprocedurer. Tilsætningsstoffer som Tween 20 og mælkepulver kan bruges til at tilføje funktion som vaskebuffer eller blokeringsbuffer.
Opløselighed Det er opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved 25 grader C. Dette produkt er relativt stabilt under denne tilstand. Bedste resultat opnået ved brug inden for 6-8 måneder efter køb.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium borate buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 8.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand. |
Safety and Handling
- Sodium borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium tetraborate