Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumborat, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,0
Artikelnummer. 15492909
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492909 500 mL -
15482909 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492909 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60068.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    979.20 DKK
    819.65 DKK / 500ml
    Spare 159.55 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201,21 g/mol
Det er en del af mange rengøringsmidler, kosmetik og emaljeglasurer. Det bruges også til fremstilling af bufferopløsninger i biokemi, som et brandhæmmende middel, som en anti-svampeforbindelse til glasfiber, som et flusmiddel i metallurgi, neutronfangende skjolde til radioaktive kilder, et tekstureringsmiddel i madlavning og som en forløber for andre borforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en del af mange rengøringsmidler, kosmetik og emaljeglasurer. Det bruges også til fremstilling af bufferopløsninger i biokemi, som et brandhæmmende middel, som en anti-svampeforbindelse til glasfiber, som et flusmiddel i metallurgi, neutronfangende skjolde til radioaktive kilder, et tekstureringsmiddel i madlavning og som en forløber for andre borforbindelser.
Opløselighed Fuldt blandbar med
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-43-4
Molekylær formel B4Na2O7
Molekylvægt (g/mol) 201.21
MDL nummer MFCD00081185
InChI nøgle NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMIL [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium borate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Helt blandbar med vand.