Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumborat, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,0
Artikelnummer. 15482909
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482909 250 mL 250ml
15492909 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15482909 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60068.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.72 DKK
    501.65 DKK / 250ml
    Spare 55.07 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201,21 g/mol
Det er en del af mange rengøringsmidler, kosmetik og emaljeglasurer. Det bruges også til fremstilling af bufferopløsninger i biokemi, som et brandhæmmende middel, som en anti-svampeforbindelse til glasfiber, som et flusmiddel i metallurgi, neutronfangende skjolde til radioaktive kilder, et tekstureringsmiddel i madlavning og som en forløber for andre borforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en del af mange rengøringsmidler, kosmetik og emaljeglasurer. Det bruges også til fremstilling af bufferopløsninger i biokemi, som et brandhæmmende middel, som en anti-svampeforbindelse til glasfiber, som et flusmiddel i metallurgi, neutronfangende skjolde til radioaktive kilder, et tekstureringsmiddel i madlavning og som en forløber for andre borforbindelser.
Opløselighed Fuldt blandbar med
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-43-4
Molekylær formel B4Na2O7
Molekylvægt (g/mol) 201.21
MDL nummer MFCD00081185
InChI nøgle NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMIL [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium borate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borate, 0.5M buffer solution, pH 8.0
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium tetraborate