Få mere at vide
Natriumbitartratmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30414969
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30414969 50 g
1 options
Artikelnummer. 30414969 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS08392850G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bitartrate Monohydrate
CAS 6131-98-2
Molekylær formel C4 H5 O6 . Na . H2 O
Mængde 50 g
Synonym Sodium Hydrogen Tartrate Monohydrate, (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic Acid Sodium Salt Monohydrate, Sodium Tartaric Acid Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-;;/m1../s1
SMIL O.[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O
IUPAC navn natrium; (2R,3R)-2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoat; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 190.084
Formel vægt 190.009