Få mere at vide
Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5) |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 103.9544 |