Få mere at vide
Natriumbisulfit, Til ACS-analyse, 67,1 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11447872 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447872 100 g -
11457872 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447872 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215257380
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-90-5
Molekylær formel NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 103.05
MDL nummer MFCD00003530
InChI nøgle DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC navn natriumsulfit
SMIL [Na+].[O-]S([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bisulfite
Navn note For ACS analysis
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Formel vægt 104.7
Tæthed 1.326g/cm3 at 20°C