Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bisulfite |
| Smeltepunkt | 150,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | NaHSO3 |
| Fieser | 01,1047; 11,487; 16,272 |
| Merck Index | 15, 8724 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 300g/L. Andre opløseligheder: opløselig i 2 dele kogende vand, opløselig i cirka 70 dele alkohol |
| Formel vægt | 104.06 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium bisulfite
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P264-Vask grundigt efter brug.