Få mere at vide
Natriumbisulfit, ACS-reagens, pulver
Artikelnummer. 10474511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10474511 1 kg Plastflaske 1kg
10697581 5 g Glasflaske 5g
10552072 100 g Plastflaske 100g
10140862 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10474511 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00 DKK
    1577.65 DKK / 1kg
    Spare 292.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7631-90-5 | NaO3S | 103,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-90-5
Molekylær formel NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 103.05
MDL nummer MFCD00003530
InChI nøgle DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC navn natriumsulfit
SMIL [Na+].[O-]S([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bisulfite
Smeltepunkt 150,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.48
Tæthed 1.4800g/mL
Lineær formel NaHSO3
Fieser 01,1047; 11,487; 16,272
Merck Index 15, 8724
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 300g/L. Andre opløseligheder: opløselig i 2 dele kogende vand, opløselig i cirka 70 dele alkohol
Formel vægt 104.06
Procent renhed ≥58,5% (SO2)
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulfite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.