Få mere at vide
Natriumbisulfit, ACS-reagens, pulver
Artikelnummer. 10140862 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10140862 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10697581 5 g Glasflaske 5g
10552072 100 g Plastflaske 100g
10474511 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10140862 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419440025
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 7631-90-5 | NaO3S | 103,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-90-5
Molekylær formel NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 103.05
MDL nummer MFCD00003530
InChI nøgle DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC navn natriumsulfit
SMIL [Na+].[O-]S([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bisulfite
Smeltepunkt 150.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Lineær formel NaHSO3
Fieser 01,1047; 11,487; 16,272
Merck Index 15, 8724
Opløselighedsinformation Solubility in water: 300g/L. Other solubilities: soluble in 2 parts boiling water, soluble in about 70 parts alcohol
Formel vægt 104.06
Procent renhed ≥58.5% (SO2)
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.48
Tæthed 1.4800g/mL