Få mere at vide
Natriumbisulfit ACS AR Kornet, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15538754
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15538754 2.5 kg Poly 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15538754 Leverandør Avantor Macron Leverandørnr. 744806
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-90-5
Molekylær formel NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 103.05
MDL nummer MFCD00003530
InChI nøgle DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC navn natriumsulfit
SMIL [Na+].[O-]S([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bisulfite
Fysisk form Granulat
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 104.06
Grad ACS
Emballage Poly
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrogen sulphite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulphite