Få mere at vide
Sodium Bisulfate Monohydrate, puriss p.a., ≥99.0% (T), Solstice
Artikelnummer. 15686810 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15686810 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15686810 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 71657500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Puriss. pa,≥ 99,0 % (T)
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bisulfate monohydrate
CAS 10034-88-5
Mængde 500 g
Molekylær formel H3NaO5S
Lineær formel NaHSO4 · H2O
MDL nummer MFCD00149210
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
InChI nøgle JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
SMIL O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC navn natrium;hydrogensulfat;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 138.07
PubChem CID 23673662
Formel vægt 138.08g/mol
Procent renhed ≥99.0% (T)
Emballage Poly flaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulfate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydrogensulphate