Få mere at vide
Natriumbisulfat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15676810
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15676810 5 kg 5kg
15666810 250 g 250g
15656810 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15676810 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 716565KG
Request Bulk or Custom Format
Purum, vandfri,∼ 95,0 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-38-1
Molekylær formel HNaO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.05
MDL nummer MFCD00003531
InChI nøgle WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
IUPAC navn natrium;hydrogensulfat
SMIL [Na+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bisulfate
Mængde 5 kg
Lineær formel NaHSO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 120.06g/mol
Procent renhed 93 to 102% (T), 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydrogensulphate