Learn More
Sodium bisulfate, 92%, technical
Product Code. 10164600 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Unit Size:
1kg
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10164600 25 g Glasflaske 25g
10206320 1 kg Plastflaske 1kg
10443035 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10164600 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 214850250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-38-1
Molekylær formel HNaO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.05
MDL nummer MFCD00003531
InChI nøgle WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
IUPAC navn natriumhydrogensulfat
SMIL [Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium bisulfate
Smeltepunkt 177.0°C to 180.0°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Granulat
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 92%
Lineær formel NaHSO4
Merck Index 15, 8722
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: decomposes by alcohol into na2so4 and h2so4
Formel vægt 120.06
Procent renhed 92%
Grad Teknisk
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.1
Tæthed 2.1000g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium bisulfate, tech., granular
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.