Få mere at vide
Sodium bismuthate, ACS reagent
Artikelnummer. 15119313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15119313 100 g Glasflaske 100g
15109313 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15119313 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448131000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12232-99-4 | BiNaO3 | 279.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12232-99-4
Molekylær formel BiNaO3
Molekylvægt (g/mol) 279.96
InChI nøgle PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
PubChem CID 4063671
IUPAC navn natrium;oxido(dioxo)vismut
SMIL [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bismuthate
Mængde 100 g
Lineær formel NaBiO3
Merck Index 15,8721
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water and acids
Formel vægt 279.96
Grad ACS-reagens