Få mere at vide
Sodium bismuth oxide, ACS, 80% min
Artikelnummer. 11387528
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387528 100 g 100g
11377528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033219.22
Request Bulk or Custom Format
Manganprøvning i jern, stål, malm
Natriumbismuthoxid anvendes til bestemmelse af mangan i jern, stål og malme. Det bruges også til adskillelse af plutonium og fungerer som et stærkt oxidationsmiddel. Det bruges til omdannelse af manganforbindelse til permanganat. Yderligere anvendes det til fremstilling af hexavalent americium (Am) under dets adskillelse fra lanthaniderne og i den hydrotermiske syntese af bismuthoxychlorid mikrometerstore enkeltkrystaller. Ud over dette anvendes det som en forløber i fremstillingen af bismuth nanoformer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12232-99-4
Molekylær formel BiNaO3
Molekylvægt (g/mol) 279.967
MDL nummer MFCD00003474
InChI nøgle PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
PubChem CID 4063671
IUPAC navn natrium;oxido(dioxo)vismut
SMIL [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bismuth oxide
Farve Gul til Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Merck Index 14,8585
Opløselighedsinformation Insoluble in cold water; Decomposes in hot water forming Bi2O3,NaOH,and oxygenInsoluble in water.
Formel vægt 279.97
Procent renhed ≤80%
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic