Få mere at vide
Sodium bismuth oxide, 80%
Artikelnummer. 11448006
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448006 500 g 500g
11428006 25 g 25g
11438006 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14073.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12232-99-4 | BiNaO3 | 279.967 g/mol
Natriumbismutatoxid anvendes som oxidant ved fremstilling af hexavalent Americium (Am) under adskillelsen af Am fra lanthaniderne., hydrotermisk syntese af bismuthoxychlorid (BiOCl) mikrometerstore enkeltkrystaller. Det bruges også som en forløber i syntesen af bismuth nanoformer under mikrobølge (MW) bestråling. Det plejede at omdanne næsten enhver manganforbindelse til permanganat, som let analyseres spektrofotometrisk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumbismutatoxid bruges som oxidant ved fremstilling af hexavalent Americium (Am) under adskillelsen af Am fra lanthaniderne., hydrotermisk syntese af bismuthoxychlorid (BiOCl) mikrometerstore enkeltkrystaller. Det bruges også som en forløber i syntesen af bismuth nanoformer under mikrobølge (MW) bestråling. Det plejede at omdanne næsten enhver manganforbindelse til permanganat, som let analyseres spektrofotometrisk.
Opløselighed
Opløselig i vandig syre. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12232-99-4
Molekylær formel BiNaO3
Molekylvægt (g/mol) 279.967
MDL nummer MFCD00003474
InChI nøgle PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
PubChem CID 4063671
IUPAC navn natrium;oxido(dioxo)vismut
SMIL [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bismuth oxide
Mængde 500 g
Merck Index 14,8585
Opløselighedsinformation Soluble in aqueous acid. Insoluble in water.
Formel vægt 279.97
Procent renhed 80%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic