Få mere at vide
Thermo Scientific™ Natriumbiselenit
Artikelnummer. 10679634
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10679634
Brand: Thermo Scientific™ LP0121A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Forbered Selenit Bouillon Base, Mannitol Selenite Bouillon Base, Selenit Cystin Bouillon Base og Mannitol Selenite Bouillon Base med natriumbiselenit.
Bruge Thermo Scientific™ Oxoid™ Natriumbiselenit til fremstilling af Selenit Bouillon Base (CM0395), Mannitol Selenite Bouillon Base (CM0399) eller Selenit Cystin Bouillon Base (CM0699). Det komplette medium anbefales til selektiv berigelse af Salmonella -arter fra forskellige prøver.
Opløs 4 gram i 1 liter destilleret vand og brug denne opløsning til at rekonstituere basismediet eller tabletterne.
Giftig ved indånding og ved indtagelse. Fare for kumulative virkninger.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Natriumbiselenit
Produkttype Natriumbiselenit
Mængde 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM BISELENITE (L121)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydrogen selenite