Få mere at vide
Sodium bis(trimethylsilyl)amide (95%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bis(trimethylsilyl)amide |
| CAS | 1070-89-9 |
| Molekylær formel | C6H18NNaSi2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Hexamethyldisilazane sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1 |
| SMIL | [Na+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | sodium;bis(trimethylsilyl)azanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.37 |
| Formel vægt | 183.0875 |