Få mere at vide
Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 95+%, pure
Artikelnummer. 10144890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10144890 25 g Glasflaske 25g
10246510 5 g Glasflaske 5g
10712384 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10144890 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215960250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1070-89-9
Molekylær formel C6H18NNaSi2
Molekylvægt (g/mol) 183.38
MDL nummer MFCD00009835
InChI nøgle WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
IUPAC navn natrium;bis(trimethylsilyl)azanid
SMIL C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Smeltepunkt 171°C to 175°C
Farve Gul til Beige
Tæthed .916g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3Si]2NNa
Mængde 25 g
Fieser 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 183.38
Procent renhed 95+%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver