Få mere at vide
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, 2M opløsning. i THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358066
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358066 100 mL 100ml
11368066 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13352.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumbis(trimethylsilyl)amid er en stærk base, der anvendes i organisk syntese til deprotoneringsreaktioner og basekatalyseret reaktion. Det bruges også til at øge polymerisationen af pheneylacetylen i forbindelse med rhodium(I)-katalyse. Det er involveret i dannelsen af enolater, Wittig-reagenser og carbener.
Opløselighed Blandbar med
benzen og toluen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler, stærke oxidationsmidler og oxygen. Tørre rester er eksplosive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1070-89-9
Molekylær formel C6H18NNaSi2
Molekylvægt (g/mol) 183.377
MDL nummer MFCD00009835
InChI nøgle WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
IUPAC navn natrium;bis(trimethylsilyl)azanid
SMIL C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 3629917
Flammepunkt −17°C (1°F)
Opløselighedsinformation Miscible with benzene and toluene.
Formel vægt 183.38
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2M soln. in THF
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Tæthed 0.92
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Sodium bis(trimethylsilyl)amide