Få mere at vide
Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 1M soln. in THF
Artikelnummer. 11342706
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342706 100 mL 100ml
11352706 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08779.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumbis(trimethylsilyl)amid er anvendeligt til dannelse af carbener, aminering af sulfonamider og til fremstilling af lanthanidkomplekser. Det fremskynder markant polymerisationen af pheneylacetylen i forbindelse med rhodium(I)-katalyse. Det bruges til at deprotonere ketoner og estere for at generere enolatderivater, phosphoniumsalte og generere Wittig-reagenser.
Opløselighed
Opløselig i benzen, toluen og ether. Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatible materialer er Oxidationsmidler, Oxygen. Opbevares væk fra vand og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1070-89-9
Molekylær formel C6H18NNaSi2
Molekylvægt (g/mol) 183.377
MDL nummer MFCD00009835
InChI nøgle WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
IUPAC navn natrium;bis(trimethylsilyl)azanid
SMIL C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 3629917
Flammepunkt −17°C (1°F)
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,toluene and ether. Reacts with water.
Formel vægt 183.38
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in THF
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Tæthed 0.904
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Sodium bis(trimethylsilyl)amide