Få mere at vide
Natriumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Beskrivelse
Natriumbis(trifluormethylsulfonyl)imid bruges som elektrolyt i batterier og brændselsceller. Det finder også anvendelse som en ionisk væske og Lewis syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide |
| Smeltepunkt | 257 °C til 258 °C |
| Lineær formel | (CF3SO2)2NNa |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 303.13 |
| Fysisk form | Fast stof |