Få mere at vide
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, 70% w/w in toluene.
Beschreibung
Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid virker som et reduktionsmiddel i organisk syntese. Det bruges til at fremstille azoxyarener, azoarener og hydroazoarener fra nitroarener. Det spiller en vigtig rolle for omdannelsen af aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estere, acylhalogenider og anhydrider til primære alkoholer. Det anvendes også i hydroaluminatalkener og alkyner. Det bruges til at reducere lactoner og epoxider til dioler. Yderligere tjener det som et methyleringsreagens for aryl-aktiverede forbindelser. Ud over dette er det involveret i reduktionen af amider, nitriler og aminer til de tilsvarende aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid virker som et reduktionsmiddel i organisk syntese. Det bruges til at fremstille azoxyarener, azoarener og hydroazoarener fra nitroarener. Det spiller en vigtig rolle for omdannelsen af aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estere, acylhalogenider og anhydrider til primære alkoholer. Det anvendes også i hydroaluminatalkener og alkyner. Det bruges til at reducere lactoner og epoxider til dioler. Yderligere tjener det som et methyleringsreagens for aryl-aktiverede forbindelser. Ud over dette er det involveret i reduktionen af amider, nitriler og aminer til de tilsvarende aminer.
Opløselighed
Blandbar med aromatiske kulbrinter, ether, tetrahydrofuran, dimethylether og dimethylformamid. Ikke blandbar med alifatiske kulbrinter.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med vand, oxidationsmidler og brændbart materiale.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride |
| Tæthed | 1.02 |
| Flammepunkt | 4°C (39°F) |
| Lineær formel | NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3399 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,8565 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with aromatic hydrocarbons,ether,tetrahydrofuran,dimethyl ether and dimethylformamide. Immiscible with aliphatic hydrocarbons. |
| Formel vægt | 202.16 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, 70% w/w in toluene
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, toluene