Få mere at vide
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, 70% w/w in toluene.
Artikelnummer. 11470863
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470863 1000 g 1000g
11421930 50 g 50g
11480863 50 g 50g
11431930 250 g 250g
11490863 250 g 250g
11411930 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11470863 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13292.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22722-98-1 | C6H16AlNaO4
Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid virker som et reduktionsmiddel i organisk syntese. Det bruges til at fremstille azoxyarener, azoarener og hydroazoarener fra nitroarener. Det spiller en vigtig rolle for omdannelsen af aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estere, acylhalogenider og anhydrider til primære alkoholer. Det anvendes også i hydroaluminatalkener og alkyner. Det bruges til at reducere lactoner og epoxider til dioler. Yderligere tjener det som et methyleringsreagens for aryl-aktiverede forbindelser. Ud over dette er det involveret i reduktionen af amider, nitriler og aminer til de tilsvarende aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid virker som et reduktionsmiddel i organisk syntese. Det bruges til at fremstille azoxyarener, azoarener og hydroazoarener fra nitroarener. Det spiller en vigtig rolle for omdannelsen af aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estere, acylhalogenider og anhydrider til primære alkoholer. Det anvendes også i hydroaluminatalkener og alkyner. Det bruges til at reducere lactoner og epoxider til dioler. Yderligere tjener det som et methyleringsreagens for aryl-aktiverede forbindelser. Ud over dette er det involveret i reduktionen af amider, nitriler og aminer til de tilsvarende aminer.
Opløselighed
Blandbar med aromatiske kulbrinter, ether, tetrahydrofuran, dimethylether og dimethylformamid. Ikke blandbar med alifatiske kulbrinter.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med vand, oxidationsmidler og brændbart materiale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22722-98-1
Molekylær formel C6H16AlNaO4
MDL nummer MFCD00011631
Synonym Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride
Tæthed 1.02
Flammepunkt 4°C (39°F)
Lineær formel NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2
Mængde 1000 g
FN nummer UN3399
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,8565
Opløselighedsinformation Miscible with aromatic hydrocarbons,ether,tetrahydrofuran,dimethyl ether and dimethylformamide. Immiscible with aliphatic hydrocarbons.
Formel vægt 202.16
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, 70% w/w in toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, toluene