Få mere at vide
Sodium bis(1H,1H,2H,2H-[1,2-13D2]Perfluorooctyl)phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bis(1H,1H,2H,2H-[1,2-13C2]Perfluorooctyl)phosphate |
| Molekylær formel | 13C4 C12 H8 F26 O4 P . Na |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9F26O4P.Na/c17-5(18,7(21,22)9(25,26)11(29,30)13(33,34)15(37,38)39)1-3-45-47(43,44)46-4-2-6(19,20)8(23,24)10(27,28)12(31,32)14(35,36)16(40,41)42;/h1-4H2,(H,43,44);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1; |
| SMIL | [Na+].[O-]P(=O)(O[13CH2][13CH2]C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O[13CH2][13CH2]C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | sodium;bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro(1,2-^{13}C_{2})octyl) phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 816.12 |
| Formel vægt | 815.9777 |