Få mere at vide
Natriumbicarbonat USP/FCC-pulver, Macron Fine Chemicals™
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
POLYSTORMOR
Poly
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Bicarbonate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 84.01 |
| Grad | FCC/USP |
| Emballage | POLYSTORMOR |