Få mere at vide
Natriumbicarbonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bicarbonate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 83.9823 |