Få mere at vide
Natriumbicarbonat, puriss. pa ACS reagens, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Bicarbonate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Lineær formel | NaHCO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4153970 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water, 50g/L |
| Formel vægt | 84.01g/mol |
| Procent renhed | ≥99.7% |
| Vis mere |