Få mere at vide
Natriumbicarbonat, puriss. pa ACS reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633420 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15633420
Brand: Honeywell-Fluka 3143750KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., pulver,≥ 99,7 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bicarbonate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Pulver
Mængde 50 kg
Lineær formel NaHCO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Opløselighedsinformation Soluble in water, 50g/L
Formel vægt 84.01g/mol
Procent renhed ≥99.7%
Grad ACS/puriss. pa