Få mere at vide
Natriumbicarbonat, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Artikelnummer. 15623420
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15623420 500 g 500g
15603420 1 kg 1kg
15663420 6 x 500 g Pakke med 6
15643420 5 kg 5kg
15653420 6 x 1 kg Pakke med 6
15613420 4 x 5 kg Pakke med 4
15633420 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15623420 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31437500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00 DKK
    216.58 DKK / 500g
    Spare 28.42 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., pulver,≥ 99,7 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Bicarbonate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lineær formel NaHCO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, 50g/L
Formel vægt 84,01g/mol
Procent renhed ≥99.7%
Grad ACS/puriss. pa