Få mere at vide
Natriumbicarbonat, puriss. pa ACS reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613420 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15613420
Brand: Honeywell-Fluka 314374X5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., pulver,≥ 99,7 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bicarbonate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Mængde 4 x 5 kg
Lineær formel NaHCO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation Soluble in water, 50g/L
Formel vægt 84.01
Procent renhed ≥99.7%
Grad ACS/puriss. pa