Få mere at vide
Natriumbicarbonat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , E500, 99,0-100,5 %, pulver, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681310 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15681310
Brand: Honeywell-Fluka 134336X1KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP , E500, 99,0-100,5 %, pulver
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bicarbonate
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP, FCC
Mængde 6 x 1 kg
Lineær formel NaHCO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 84.01
Procent renhed 99.0 to 100.5%
Grad puriss.