Få mere at vide
Natriumbicarbonat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , E500, 99,0-100,5 %, pulver, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Bicarbonate |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP, FCC |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Lineær formel | NaHCO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4153970 |
| Formel vægt | 84.01g/mol |
| Procent renhed | 99 to 100.5% |
| Grad | puriss. |