Få mere at vide
Natriumbicarbonat, pulver, USP - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598134 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15598134 2.5 kg Ravfarvet glasflaske med bred mund 2.5kg
15588134 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598134 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 350905
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bicarbonate
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 84.01
Procent renhed 100.5%
Grad FCC/USP
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 2.20kg