Få mere at vide
Natriumbicarbonat, pulver, USP - FCC, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Bicarbonate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 84.01 |
| Grad | FCC/USP |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske med bred mund |
| Specifik vægtfylde | 1L = 2.20kg |