Få mere at vide
Natriumbicarbonat, Pulver, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15297246 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. 15297246
Brand: Avantor J.T.Baker 351005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bicarbonate
CAS 144-55-8
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel CHNaO3
MDL nummer MFCD00003528
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].OC([O-])=O
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
Molekylvægt (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formel vægt 84.01
Grad Multi-Compendial/USP
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 2.20kg