Få mere at vide
Natriumbicarbonat, Solstice
Artikelnummer. 15658100
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
12kg
1kg
2.5kg
25g
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15658100 500 g 500g
15638100 25 g 25g
15618100 1 kg 1kg
15628100 2.5 kg 2.5kg
15688100 6 x 500 g Pakke med 6
15678100 5 kg 5kg
15648100 4 x 2.5 kg Pakke med 4
15608100 12 kg 12kg
15668100 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15658100 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. S6014500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00 DKK
    409.53 DKK / 500g
    Spare 52.47 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
ACS reagens,≥ 99,7 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bicarbonate
Fysisk form Powder
Mængde 500 g
Lineær formel NaHCO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
Formel vægt 84,01g/mol
Procent renhed 99,7 til 100,3 %
Grad ACS