Få mere at vide
Natriumbicarbonat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15628100 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
12kg
1kg
2.5kg
25g
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15628100
Brand: Honeywell-Fluka S60142.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99,7 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bicarbonate
Mængde 2.5 kg
Lineær formel NaHCO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
Formel vægt 84.01g/mol
Procent renhed 99.7 to 100.3%