Få mere at vide
Natriumbicarbonat, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
12kg
1kg
2.5kg
25g
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bicarbonate |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | NaHCO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4153970 |
| IUPAC navn | natrium;hydrogencarbonat |
| Formel vægt | 84.01g/mol |
| Procent renhed | 99.7 to 100.3% |