Få mere at vide
Natriumbicarbonat (fint hvidt pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10553325
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10553325 1 kg Poly flaske 1kg
10244683 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10553325 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP3281
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Natriumbicarbonat (fint hvidt pulver)
Dette natriumsalt bruges i buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC navn natriumhydrogencarbonat
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bicarbonate
Smeltepunkt 270°C
Farve Hvid
pH 8.3
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 1 kg
Formel vægt 84.01
Procent renhed 99.7 to 100.3%
Identifikation Pass Test
Emballage Poly flaske