Få mere at vide
Natriumbicarbonat (fint hvidt pulver), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Natriumbicarbonat (fint hvidt pulver)
Dette natriumsalt bruges i buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Bicarbonate |
| Smeltepunkt | 270 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 8.3 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 84.01 |
| Procent renhed | 99,7 til 100,3 % |
| Grad | Ungraded |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Vis mere |